Tisk…
1-Boc-4-piperidone, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
461350-100G 461350-25G 461350-5G
SIAL461350-100GEA 14230 CZK
SIAL461350-100G SIAL461350-25G SIAL461350-5G
1-Boc-4-piperidone, Sigma-Aldrich®
1-Boc-4-piperidone
Vzorec: C₁₀H₁₇NO₃
MDL Number: MFCD00151800
CAS číslo: 79099-07-3