Tisk…
1-Boc-4-piperidone 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
330270050 330270250 330271000
ACRO330270050EA 2060 CZK
ACRO330270050 ACRO330270250 ACRO330271000
1-Boc-4-piperidone 99%
1-Boc-4-piperidone
Vzorec: C₁₀H₁₇NO₃
Bod tání: 74…75 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00151800
CAS číslo: 79099-07-3
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 73 to 77 °C
GC ≥98.5 %