Tisk…
3,4,5-Trimethoxyphenol ≥97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: Antiarol
L01527.06 L01527.14
L01527.06EA 2480 CZK
L01527.06 L01527.14
3,4,5-Trimethoxyphenol ≥97%
3,4,5-Trimethoxyphenol
Purity: 97% CAS No.: 642-71-7 Molecular Formula: C9H12O4 Formula Weight: 184.19 Melting Point: 143-148° Beilstein Reference: 1958573
Vzorec: C₉H₁₂O₄
MW: 184,19 g/mol
Bod varu: 283 °C (1013 hPa)
Bod tání: 143…148 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008389
CAS číslo: 642-71-7
EINECS: 211-387-2