1-Boc-3-piperidone, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
N-BOC-3-piperidone, 1-Boc-3-Piperidinone
M-Clarity™ quality level = MQ100
650811-25G
650811-5G
SIAL650811-25GEA
9490
CZK
SIAL650811-25G
SIAL650811-5G
1-Boc-3-piperidone, Sigma-Aldrich®
1-Boc-3-piperidone
Vzorec:
C₁₀H₁₇NO₃ MW: 199,25 g/mol |
MDL Number:
MFCD01631193 CAS číslo: 98977-36-7 |