Tisk…
1-Boc-3-piperidone, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: N-BOC-3-piperidone, 1-Boc-3-Piperidinone
M-Clarity™ quality level = MQ100
650811-25G 650811-5G
SIAL650811-25GEA 9870 CZK
SIAL650811-25G SIAL650811-5G
1-Boc-3-piperidone, Sigma-Aldrich®
1-Boc-3-piperidone
Vzorec: C₁₀H₁₇NO₃
MDL Number: MFCD01631193
CAS číslo: 98977-36-7