Geraniol ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Purity: 97%
CAS No.: 106-24-1
Molecular Formula: C10H18O
Formula Weight: 154.25
Flash Point: 101°(213°F)
Refractive Index: 1.4760
Odour: Floral
Melting Point: -15°
Boiling Point: 114-115°/12mm
Beilstein Reference: 1722456
Merck Reference: 14,4403
MDL No.: MFCD00002917
Vzorec:
C₁₀H₁₈O Bod varu: 114…115 °C (12 mmHg) Bod tání: –15 °C Hustota: 0,884 Bod vzplanutí: 101 °C (213 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00002917 CAS číslo: 106-24-1 EINECS: 203-377-1 Merck Index: 14,4403 |