Tisk…
Geraniol, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ100
163333-100G 163333-25G
SIAL163333-100GEA 2020 CZK
SIAL163333-100G SIAL163333-25G
Geraniol, Sigma-Aldrich®
Geraniol
Vzorec: C₁₀H₁₈O
MDL Number: MFCD00002917
CAS číslo: 106-24-1
EINECS: 203-377-1