Tisk…
Nerol 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
376540250 376541000 376545000
ACRO376540250EA 1020 CZK
ACRO376540250 ACRO376541000 ACRO376545000
Nerol 97%
Nerol
Vzorec: C₁₀H₁₈O
Bod vzplanutí: 100 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00063204
CAS číslo: 106-25-2
EINECS: 203-378-7
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4720 to 1.4790 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %