Tisk…
Nerol, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: cis-3,7-Dimethyl-2,6-octadien-1-ol
M-Clarity™ quality level = MQ100
268909-100ML 268909-5ML
SIAL268909-100MLEA 1460 CZK
SIAL268909-100ML SIAL268909-5ML
Nerol, Sigma-Aldrich®
Nerol
Vzorec: C₁₀H₁₈O
MW: 154,25 g/mol
MDL Number: MFCD00063204
CAS číslo: 106-25-2
EINECS: 203-378-7