Tisk…
3,4,5-Trimethoxyphenol 98.5+%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
189140050 189140250 189141000
ACRO189140050EA 2820 CZK
ACRO189140050 ACRO189140250 ACRO189141000
3,4,5-Trimethoxyphenol 98.5+%
3,4,5-Trimethoxyphenol
Vzorec: C₉H₁₂O₄
Bod varu: 283 °C (1013 hPa)
Bod tání: 146…149 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008389
CAS číslo: 642-71-7
EINECS: 211-387-2
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to yellow to beige to brown Powder or crystals or needles
Infrared spectrum Conforms
Melting point 143 to 149 °C
GC ≥98.50 %