Tisk…
Nerol, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ300
W277002-1KG-K W277002-4KG-K W277002-9KG-K
SIALW277002-1KG-KEA 3070 CZK
SIALW277002-1KG-K SIALW277002-4KG-K SIALW277002-9KG-K
Nerol, Sigma-Aldrich®
Nerol
Vzorec: C₁₀H₁₈O
MDL Number: MFCD00063204
CAS číslo: 106-25-2
EINECS: 203-378-7