Tisk…
Sulphamide ≥99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
A18680.09 A18680.18 A18680.88
A18680.09EA 2830 CZK
A18680.09 A18680.18 A18680.88
Sulphamide ≥99%
Sulphamide
Purity: 99% CAS No.: 7803-58-9 Molecular Formula: SO2(NH2)2 Formula Weight: 96.11 Melting Point: 91-92° Solubility: Soluble in water, hot alcohol, acetone. Sparingly soluble in cold alcohol MDL No.: MFCD00011606
Vzorec: H₄N₂O₂S
Bod tání: 91…92 °C
Hustota: 1,61
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011606
CAS číslo: 7803-58-9
EINECS: 232-262-9
Merck Index: 14,8922