Tisk…
o-Dianisidin 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
407890050 407890250
ACRO407890050EA 1270 CZK
ACRO407890050 ACRO407890250
o-Dianisidin 97%
o-Dianisidin
Vzorec: C₁₄H₁₆N₂O₂
Bod tání: 135…139 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008372
CAS číslo: 119-90-4
EINECS: 204-355-4
ADR: 6.1,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Beige to pink to light brown to purple Crystalline powder or crystals (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Melting point 134 to 140 °C
Titration with HClO4 ≥96.0 %