2-Amino-4-(trifluormethyl)benzenthiol hydrochlorid 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
L09683.03
L09683.06
L09683.03EA
934
CZK
L09683.03
L09683.06
2-Amino-4-(trifluormethyl)benzenthiol hydrochlorid 97%
2-Amino-4-(trifluormethyl)benzenthiol hydrochlorid
Purity: 97%
CAS No.: 4274-38-8
Molecular Formula: C7H6F3NS.HCl
Formula Weight: 229.65
Melting Point: 186-190°
Beilstein Reference: 4273774
UN No.: 1759
MDL No.: MFCD00042600
Vzorec:
C₇H₇ClF₃NS Bod tání: 186…190 °C Hustota: 2,46 Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00042600 CAS číslo: 4274-38-8 EINECS: 429-560-8 ADR: 8,II |