Benzofenon-3,4,3´,4´-tetrakarboxdianhydrid ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
4,4'-Karbonylbis(ftalanhydrid)
A16529.22
A16529.36
A16529.A4
A16529.22EA
1080
CZK
A16529.22
A16529.36
A16529.A4
Benzofenon-3,4,3´,4´-tetrakarboxdianhydrid ≥97%
Benzofenon-3,4,3´,4´-tetrakarboxdianhydrid
Purity: 97+%
CAS No.: 2421-28-5
Molecular Formula: C17H6O7
Formula Weight: 322.23
Flash Point: 324°(615°F)
Melting Point: 220-226°
Boiling Point: 320°/5mm
Beilstein Reference: 761777
MDL No.: MFCD00005923
Vzorec:
C₁₇H₆O₇ Bod varu: 320 °C (5 mmHg) Bod tání: 220…226 °C Hustota: 1,570 Bod vzplanutí: 324 °C (615 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00005923 CAS číslo: 2421-28-5 EINECS: 219-348-1 |