Tisk…
5-Benzyloxytryptamine hydrochloride 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
106110010 106112500 106110050
ACRO106110010EA 5630 CZK
ACRO106110010 ACRO106112500 ACRO106110050
5-Benzyloxytryptamine hydrochloride 98%
5-Benzyloxytryptamine hydrochloride
Vzorec: C₁₇H₁₉ClN₂O
Bod tání: 255…259 °C
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD00012685
CAS číslo: 52055-23-9
EINECS: 257-626-4
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to yellow to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥97.5 %
HPLC ≥97.5 %
Stabilizer 20 to 60 ppm amylene
Residue after evaporation ≤0.002 %
Free halogens passes test
Titrable acid ≤0.0003 meq/g