Tisk…
Mycophenolic acid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ300
M5255-250MG M5255-50MG
SIALM5255-250MGEA 10170 CZK
SIALM5255-250MG SIALM5255-50MG
Mycophenolic acid, Sigma-Aldrich®
Mycophenolic acid
Vzorec: C₁₇H₂₀O₆
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00036814
CAS číslo: 24280-93-1
EINECS: 246-119-3