Tisk…
Diethyl ethoxymethylenemalonate 99+%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Diethyl 2-(ethoxymethylene)malonate
114341000 114345000
ACRO114341000EA 1360 CZK
ACRO114341000 ACRO114345000
Diethyl ethoxymethylenemalonate 99+%
Diethyl ethoxymethylenemalonate
Vzorec: C₁₀H₁₆O₅
Hustota: 1,08 g/cm³
Bod vzplanutí: 144 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00009148
CAS číslo: 87-13-8
EINECS: 201-725-7
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4610 to 1.4630 (20°C, 589 nm)
GC ≤1 % (ethanol)
Color scale ≤20 APHA