Tisk…
4-Sulphamoylbenzoic acid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
C11804-100G C11804-5G
SIALC11804-100GEA 5380 CZK
SIALC11804-100G SIALC11804-5G
4-Sulphamoylbenzoic acid, Sigma-Aldrich®
4-Sulphamoylbenzoic acid
Vzorec: C₇H₇NO₄S
MDL Number: MFCD00007938
CAS číslo: 138-41-0
EINECS: 205-327-4