4-Chloro-3-sulphamoylbenzoic acid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
293598-1G
293598-5G
SIAL293598-1GEA
1320
CZK
SIAL293598-1G
SIAL293598-5G
4-Chloro-3-sulphamoylbenzoic acid, Sigma-Aldrich®
4-Chloro-3-sulphamoylbenzoic acid
Vzorec:
C₇H₆ClNO₄S |
MDL Number:
MFCD00012375 CAS číslo: 1205-30-7 EINECS: 214-882-1 |