Tisk…
3-Bromo-5-nitrobenzaldehyde, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
702986-1G 702986-250MG
SIAL702986-1GEA 0 CZK
SIAL702986-1G SIAL702986-250MG
3-Bromo-5-nitrobenzaldehyde, Sigma-Aldrich®
3-Bromo-5-nitrobenzaldehyde
Vzorec: C₇H₄BrNO₃
MW: 230,02 g/mol
MDL Number: MFCD00100097
CAS číslo: 355134-13-3