3-Bromo-5-nitrobenzaldehyde, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
702986-1G
702986-250MG
SIAL702986-1GEA
0
CZK
SIAL702986-1G
SIAL702986-250MG
3-Bromo-5-nitrobenzaldehyde, Sigma-Aldrich®
3-Bromo-5-nitrobenzaldehyde
Vzorec:
C₇H₄BrNO₃ MW: 230,02 g/mol |
MDL Number:
MFCD00100097 CAS číslo: 355134-13-3 |