Tisk…
Erythrosin B disodium salt, pure, certified
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: C.I. 45430
409450250 409451000
ACRO409450250EA 2040 CZK
ACRO409450250 ACRO409451000
Erythrosin B disodium salt, pure, certified
Erythrosin B disodium salt
Vzorec: C₂₀H₆I₄Na₂O₅
MW: 879.86
Bod tání: >300 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00144257
CAS číslo: 16423-68-0
EINECS: 240-474-8
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Red to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Dye content ≥80 %
UV Lambda max 524 to 527 nm
Absorption Ratio P-15/P+15 1.15 to 1.55
BSC Certification Passes