Erythrosin B disodium salt
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
C.I. 45430
A14180.14
A14180.22
A14180.36
A14180.14EA
1490
CZK
A14180.14
A14180.22
A14180.36
Erythrosin B disodium salt
Erythrosin B disodium salt
CAS No.: 568-63-8
Molecular Formula: C20H6I4Na2O5
Formula Weight: 879.87
MDL No.: MFCD00144257
Acid Red 51
Vzorec:
C₂₀H₆I₄Na₂O₅ MW: 879.86 Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00144257 CAS číslo: 16423-68-0 EINECS: 240-046-0 |