Tisk…
1,3,5-Trimethoxybenzene 99%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: O,O,O-1,3,5-Trimethylresorcinol
160550500 160550100 160552500
ACRO160550500EA 2620 CZK
ACRO160550500 ACRO160550100 ACRO160552500
1,3,5-Trimethoxybenzene 99%
1,3,5-Trimethoxybenzene
Vzorec: C₉H₁₂O₃
MW: 168,19 g/mol
Bod varu: 255 °C (760 mmHg)
Bod tání: 50…53 °C
Bod vzplanutí: 85 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008385
CAS číslo: 621-23-8
EINECS: 210-673-4
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to cream to yellow Powder or crystals or flakes and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 50 to 54 °C
GC ≥98.5 %