Tisk…
1-Ethyl-3-methylimidazolium acetate, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
689483-50G 689483-5G
SIAL689483-50GEA 26260 CZK
SIAL689483-50G SIAL689483-5G
1-Ethyl-3-methylimidazolium acetate, Sigma-Aldrich®
1-Ethyl-3-methylimidazolium acetate
Vzorec: C₈H₁₄N₂O₂
MDL Number: MFCD06798186
CAS číslo: 143314-17-4