1-Ethyl-3-methylimidazolium acetate, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
51053-1KG-F
51053-100G-F
SIAL51053-1KG-FEA
36610
CZK
SIAL51053-1KG-F
SIAL51053-100G-F
1-Ethyl-3-methylimidazolium acetate, Sigma-Aldrich®
1-Ethyl-3-methylimidazolium acetate
Vzorec:
C₈H₁₄N₂O₂ |
MDL Number:
MFCD06798186 CAS číslo: 143314-17-4 |