Tisk…
1-Butyl-3-methylimidazolium acetate, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
39952-1KG-F 39952-100G-F
SIAL39952-1KG-FEA 38600 CZK
SIAL39952-1KG-F SIAL39952-100G-F
1-Butyl-3-methylimidazolium acetate, Sigma-Aldrich®
1-Butyl-3-methylimidazolium acetate
Vzorec: C₁₀H₁₈N₂O₂
MW: 198,27 g/mol
MDL Number: MFCD06798175
CAS číslo: 284049-75-8