Tisk…
1-Boc-5-methoxyindole-2-boronic acid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
680516-10G 680516-1G
SIAL680516-10GEA 10330 CZK
SIAL680516-10G SIAL680516-1G
1-Boc-5-methoxyindole-2-boronic acid, Sigma-Aldrich®
1-Boc-5-methoxyindole-2-boronic acid
Vzorec: C₁₄H₁₈BNO₅
MDL Number: MFCD04039006
CAS číslo: 290331-71-4