1-Boc-6-cyanoindole-2-boronic acid 96%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
6-Cyano-1H-indole-2-boronic acid, N-BOC protected, (1-(tert-Butoxycarbonyl)-6-cyano-1H-indol-2-yl)boronic acid
H52520.MD
H52520.03
H52520.MDEA
1780
CZK
H52520.MD
H52520.03
1-Boc-6-cyanoindole-2-boronic acid 96%
1-Boc-6-cyanoindole-2-boronic acid
Purity: 96%
CAS No.: 913835-67-3
Molecular Formula: C14H15BN2O4
Formula Weight: 286.09
Storage Temperature: -30°C to -10°C
Melting Point: 219-221°
MDL No.: MFCD08436056
Vzorec:
C₁₄H₁₅BN₂O₄ MW: 286.09 Bod tání: 219…221 °C |
MDL Number:
MFCD08436056 CAS číslo: 913835-67-3 |