Tisk…
3-Chloro-o-anisidine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
149942-1G 149942-5G
SIAL149942-1GEA 2320 CZK
SIAL149942-1G SIAL149942-5G
3-Chloro-o-anisidine, Sigma-Aldrich®
3-Chloro-o-anisidine
Vzorec: C₇H₈ClNO
MW: 157,6 g/mol
MDL Number: MFCD00060607
CAS číslo: 51114-68-2