3-Chloro-o-anisidine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
149942-1G
149942-5G
SIAL149942-1GEA
2320
CZK
SIAL149942-1G
SIAL149942-5G
3-Chloro-o-anisidine, Sigma-Aldrich®
3-Chloro-o-anisidine
Vzorec:
C₇H₈ClNO MW: 157,6 g/mol |
MDL Number:
MFCD00060607 CAS číslo: 51114-68-2 |