4-Bromo-o-anisaldehyde, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
4-Bromo-2-methoxybenzaldehyde
M-Clarity™ quality level = MQ100
661880-5G
661880-1G
SIAL661880-5GEA
0
CZK
SIAL661880-5G
SIAL661880-1G
4-Bromo-o-anisaldehyde, Sigma-Aldrich®
4-Bromo-o-anisaldehyde
Vzorec:
C₈H₇BrO₂ MW: 215,05 g/mol |
MDL Number:
MFCD08276823 CAS číslo: 43192-33-2 |