Tisk…
6-Bromo-m-anisaldehyde, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
702390-1G 702390-5G
SIAL702390-1GEA 773 CZK
SIAL702390-1G SIAL702390-5G
6-Bromo-m-anisaldehyde, Sigma-Aldrich®
6-Bromo-m-anisaldehyde
Vzorec: C₈H₇BrO₂
MDL Number: MFCD00463817
CAS číslo: 7507-86-0