Tisk…
1-Vinylnaphthalene 95% stabilizovaný
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Stabilization: Stabilised with 4-tert-butylpyrocatechol (TBC)
H51043.03 H51043.06
H51043.03EA 2610 CZK
H51043.03 H51043.06
1-Vinylnaphthalene 95% stabilizovaný
1-Vinylnaphthalene
Stabilized with 4-tert-butylcatechol
Purity: 95% CAS No.: 826-74-4 Molecular Formula: C12H10 Formula Weight: 154.21 Storage Temperature: -30°C to -10°C MDL No.: MFCD00075766
Vzorec: C₁₂H₁₀
Bod varu: 135…138 °C
Bod tání: 21 °C
Hustota: 1,04
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD00075766
CAS číslo: 826-74-4
EINECS: 212-560-5