4-Methyl-2-(trifluoromethyl)benzonitrile 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
H31904.03
H31904.06
H31904.03EA
2130
CZK
H31904.03
H31904.06
4-Methyl-2-(trifluoromethyl)benzonitrile 98%
4-Methyl-2-(trifluoromethyl)benzonitrile
Purity: 98%
CAS No.: 261952-05-0
Molecular Formula: C9H6F3N
Formula Weight: 185.15
Melting Point: 22-28°
UN No.: 3439
MDL No.: MFCD01631596
Vzorec:
C₉H₆F₃N Bod tání: 22…28 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD01631596 CAS číslo: 261952-05-0 UN: 3439 ADR: 6.1,III |