Tisk…
Diglycolic acid 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 2,2'-Oxydiacetic acid
162261000 162265000 162260025
ACRO162261000EA 2330 CZK
ACRO162261000 ACRO162265000 ACRO162260025
Diglycolic acid 98%
Diglycolic acid
Vzorec: C₄H₆O₅
Bod tání: 141…145 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004309
CAS číslo: 110-99-6
EINECS: 203-823-5
ADR: 8,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to light beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 141 to 145 °C
Titration with NaOH ≥97.5 %