Tisk…
1-Octyl-3-methylimidazolium hexafluorophosphate 98+%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
356760050 356760250
ACRO356760050EA 2590 CZK
ACRO356760050 ACRO356760250
1-Octyl-3-methylimidazolium hexafluorophosphate 98+%
1-Octyl-3-methylimidazolium hexafluorophosphate
Vzorec: C₁₂H₂₃F₆N₂P
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03427617
CAS číslo: 304680-36-2
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4230 to 1.4250 (20°C, 589 nm)
Water ≤1.0 % (K.F.)
NMR (1H-NMR) ≥98.0 %