Tisk…
7-Benzyloxyindole ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Synonyms: 7-(Benzyloxy)-1H-indole
H25776.14 H25776.06 H25776.03
H25776.14EA 5290 CZK
H25776.14 H25776.06 H25776.03
7-Benzyloxyindole ≥98%
7-Benzyloxyindole
Purity: 98% CAS No.: 20289-27-4 Molecular Formula: C15H13NO Formula Weight: 223.28 Melting Point: 70-74° MDL No.: MFCD00037974
Vzorec: C₁₅H₁₃NO
MW: 223,27 g/mol
Bod tání: 70…74 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00037974
CAS číslo: 20289-27-4