5-Methoxytryptamine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
286583-100MG
286583-1G
SIAL286583-100MGEA
1270
CZK
SIAL286583-100MG
SIAL286583-1G
5-Methoxytryptamine, Sigma-Aldrich®
5-Methoxytryptamine
Vzorec:
C₁₁H₁₄N₂O |
MDL Number:
MFCD00005662 CAS číslo: 608-07-1 EINECS: 210-153-7 |