Tryptamine ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
A11116.09
A11116.18
A11116.09EA
1020
CZK
A11116.09
A11116.18
Tryptamine ≥98%
Tryptamine
Purity: 98+%
CAS No.: 61-54-1
Molecular Formula: C10H12N2
Formula Weight: 160.22
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 185°(365°F)
Melting Point: 111-116°
Boiling Point: 137°/0.15mm
Beilstein Reference: 125513
Merck Reference: 14,9796
MDL No.: MFCD00005661
Vzorec:
C₁₀H₁₂N₂ Bod varu: 137 °C (0,15 mmHg) Bod tání: 111…116 °C Bod vzplanutí: 185 °C (365 °F) |
MDL Number:
MFCD00005661 CAS číslo: 61-54-1 EINECS: 200-510-5 Merck Index: 14,9796 |