Tisk…
Tryptamine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
193747-10G 193747-50G
SIAL193747-10GEA 1190 CZK
SIAL193747-10G SIAL193747-50G
Tryptamine, Sigma-Aldrich®
Tryptamine
Vzorec: C₁₀H₁₂N₂
MDL Number: MFCD00005661
CAS číslo: 61-54-1
EINECS: 200-510-5