Tisk…
1-Methyl-3-propylimidazolium iodide ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
H27682.06 H27682.18
H27682.06EA 2190 CZK
H27682.06 H27682.18
1-Methyl-3-propylimidazolium iodide ≥98%
1-Methyl-3-propylimidazolium iodide
Purity: 98% CAS No.: 119171-18-5 Molecular Formula: C7H13IN2 Formula Weight: 252.09 Flash Point: 110°(230°F) Boiling Point: 301-304° MDL No.: MFCD08276385
Vzorec: C₇H₁₃IN₂
Bod varu: 301…304 °C
Hustota: 1,54
Bod vzplanutí: >110 °C (230 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08276385
CAS číslo: 119171-18-5