Tisk…
1-Methyl-3-propylimidazolium iodide, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
49637-50G 49637-5G
SIAL49637-50GEA 6130 CZK
SIAL49637-50G SIAL49637-5G
1-Methyl-3-propylimidazolium iodide, Sigma-Aldrich®
1-Methyl-3-propylimidazolium iodide
Vzorec: C₇H₁₃IN₂
MDL Number: MFCD08276385
CAS číslo: 119171-18-5