Tisk…
1-Hexyl-3-methylimidazolium iodide, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 1-hexyl-3-methylimidazolium iodide
713058-50G 713058-5G
SIAL713058-50GEA 11720 CZK
SIAL713058-50G SIAL713058-5G
1-Hexyl-3-methylimidazolium iodide, Sigma-Aldrich®
1-Hexyl-3-methylimidazolium iodide
Vzorec: C₁₀H₁₉IN₂
MW: 294,18 g/mol
MDL Number: MFCD12964976
CAS číslo: 178631-05-5