1-Ethyl-3-methylimidazolium iodide, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
713031-50G
713031-5G
SIAL713031-50GEA
5690
CZK
SIAL713031-50G
SIAL713031-5G
1-Ethyl-3-methylimidazolium iodide, Sigma-Aldrich®
1-Ethyl-3-methylimidazolium iodide
Vzorec:
C₆H₁₁IN₂ |
MDL Number:
MFCD03701101 CAS číslo: 35935-34-3 |