3,5-Bis(trifluoromethyl)thiophenol, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
3,5-Bis(trifluoromethyl)benzenethiol
M-Clarity™ quality level = MQ200
536083-10ML
536083-1ML
SIAL536083-10MLEA
24480
CZK
SIAL536083-10ML
SIAL536083-1ML
3,5-Bis(trifluoromethyl)thiophenol, Sigma-Aldrich®
3,5-Bis(trifluoromethyl)thiophenol
Vzorec:
C₈H₄F₆S MW: 246,18 g/mol |
MDL Number:
MFCD00042273 CAS číslo: 130783-02-7 UN: 2810 ADR: 6.1,III |