Tisk…
2-Amino-4,6-difluorobenzothiazole, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 4,6-Difluorobenzothiazol-2-ylamine
M-Clarity™ quality level = MQ100
683337-1G 683337-5G
SIAL683337-1GEA 1240 CZK
SIAL683337-1G SIAL683337-5G
2-Amino-4,6-difluorobenzothiazole, Sigma-Aldrich®
2-Amino-4,6-difluorobenzothiazole
Vzorec: C₇H₄F₂N₂S
MW: 186,18 g/mol
MDL Number: MFCD00276099
CAS číslo: 119256-40-5