2-Amino-4,6-difluorobenzothiazole, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
4,6-Difluorobenzothiazol-2-ylamine
M-Clarity™ quality level = MQ100
683337-1G
683337-5G
SIAL683337-1GEA
1240
CZK
SIAL683337-1G
SIAL683337-5G
2-Amino-4,6-difluorobenzothiazole, Sigma-Aldrich®
2-Amino-4,6-difluorobenzothiazole
Vzorec:
C₇H₄F₂N₂S MW: 186,18 g/mol |
MDL Number:
MFCD00276099 CAS číslo: 119256-40-5 |