Tisk…
Disodium malonate monohydrate, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M1875-100G M1875-25G M1875-500G
SIALM1875-100GEA 3740 CZK
SIALM1875-100G SIALM1875-25G SIALM1875-500G
Disodium malonate monohydrate, Sigma-Aldrich®
Disodium malonate monohydrate
Vzorec: C₃H₂Na₂O₄·1H₂O
MDL Number: MFCD00149114
CAS číslo: 26522-85-0
EINECS: 205-514-0