Tisk…
2-Amino-4-chlorobenzothiazole, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
133434-25G 133434-5G
SIAL133434-25GEA 7070 CZK
SIAL133434-25G SIAL133434-5G
2-Amino-4-chlorobenzothiazole, Sigma-Aldrich®
2-Amino-4-chlorobenzothiazole
Vzorec: C₇H₅ClN₂S
MW: 184,65 g/mol
MDL Number: MFCD00005791
CAS číslo: 19952-47-7
EINECS: 243-439-5