2-Amino-4-chlorobenzothiazole, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
133434-25G
133434-5G
SIAL133434-25GEA
7070
CZK
SIAL133434-25G
SIAL133434-5G
2-Amino-4-chlorobenzothiazole, Sigma-Aldrich®
2-Amino-4-chlorobenzothiazole
Vzorec:
C₇H₅ClN₂S MW: 184,65 g/mol |
MDL Number:
MFCD00005791 CAS číslo: 19952-47-7 EINECS: 243-439-5 |