Tisk…
1-Methyl-3-octylimidazolium chloride, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 1-Methyl-3-n-octylimidazolium chloride
95803-50G 95803-5G
SIAL95803-50GEA 5020 CZK
SIAL95803-50G SIAL95803-5G
1-Methyl-3-octylimidazolium chloride, Sigma-Aldrich®
1-Methyl-3-octylimidazolium chloride
Vzorec: C₁₂H₂₃ClN₂
MDL Number: MFCD03095432
CAS číslo: 64697-40-1