6-Bromobenzothiazole ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
H52823.MD
H52823.03
H52823.MDEA
2020
CZK
H52823.MD
H52823.03
6-Bromobenzothiazole ≥97%
6-Bromobenzothiazole
Purity: 97%
CAS No.: 53218-26-1
Molecular Formula: C7H4BrNS
Formula Weight: 214.08
Melting Point: 52-54°
MDL No.: MFCD04115372
Vzorec:
C₇H₄BrNS Bod tání: 52…54 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD04115372 CAS číslo: 53218-26-1 |